Merck
Página inicialAplicaçõesBiologia de proteínasConcentração de proteínas e troca de tampão
Concentração de proteínas e troca de tampão
Concentração de proteínas usando filtros de membrana porosa. O excesso de fluido líquido passa pela membrana enquanto moléculas de proteínas grandes são retidas
A concentração proteica e a troca de tampão são comumente utilizadas nos fluxos de trabalho de purificação de proteínas e anticorpos, bioprocessamento e análise proteômica. Preparados de amostras de soluções macromoleculares, como proteínas, enzimas, anticorpos e vírus, frequentemente produzem grandes volumes de proteínas diluídas e outras biomoléculas em tampões que são incompatíveis com processos ou detecção a jusante (downstream). Após a extração da amostra, as proteínas diluídas muitas vezes precisam ser concentradas e clarificadas antes da análise ou uso.
Categorias em destaque
Um dispositivo Amicon com quatro tubos transparentes contendo líquidos, conectado a uma unidade central em um ambiente de laboratório.
Dispositivos Amicon®
Dispositivos de ultrafiltração centrífuga e pressurizada para concentração de proteínas, dessalinização, troca de tampão, separação e diafiltração de amostras biológicas e ambientais no preparo para aplicações a jusante (downstream).
Comprar produtos
Solução tampão azul-claro em um béquer com pipeta.
Tampões biológicos
Conheça os tampões biológicos de alta pureza em diferentes formulações e formatos de embalagem e obtenha uma maior estabilidade de solução e um maior controle de pH em suas aplicações de fluxo de trabalho de bioprocessos.
Comprar produtos
Um béquer contendo água e uma plataforma azul com vários tubos com ponta vermelha submersos.
Dialisadores e dispositivos de diafiltração para laboratório
Dialisadores, dispositivos de ultrafiltração centrífuga e células agitadas para troca de tampões...
Comprar produtos
Dispositivos de filtro para centrífuga Amicon® para concentração de proteínas
Dispositivos de concentração para laboratório
Dispositivos de ultrafiltração centrífuga e pressurizada para concentração de proteínas de alta recuperação...
Comprar produtos
Concentração de proteínas
Existem vários métodos para determinar a concentração de proteínas, incluindo filtração com filtros de membrana porosa, diálise em soluções hiperosmóticas e precipitação/precipitação induzida pela adição de sais. A ultrafiltração fornece um método conveniente que utiliza membranas semipermeáveis para concentrar proteínas sob pressão ou força centrífuga com desnaturação, desativação e degradação mínimas das proteínas. Usando essa técnica, o excesso de fluido passa pelo filtro enquanto a proteína-alvo é retida, aumentando a concentração de proteína através da diminuição do volume de amostra. 
Enriquecimento de proteínas
No enriquecimento de proteínas, grupos ou tipos de proteínas específicos em uma amostra biológica são concentrados para análise posterior. Métodos de enriquecimento de proteínas são usados para isolar proteínas pouco abundantes e reduzir a complexidade da amostra. O enriquecimento separa e concentra proteínas-alvo para uma melhor análise proteômica a jusante (downstream). A ultrafiltração é frequentemente usada no enriquecimento de proteínas para separar classes de proteínas com base no peso molecular.
Troca de tampão e dessalinização
As proteínas purificadas muitas vezes precisam ser transferidas para um tampão adequado para análise posterior. A troca de tampão, dessalinização e remoção de detergente podem ser realizadas usando métodos incluindo:
  • Diálise: Pequenas moléculas permeáveis, como sais, detergentes, solventes e outras impurezas, são removidas com base em sua capacidade de atravessar uma membrana.
  • Cromatografia em coluna: Os sais são removidos usando colunas de filtração em gel que se baseiam na exclusão por tamanho para separação.
  • Diafiltração: Sais, detergentes e outras impurezas são removidos com base em seus tamanhos moleculares usando membranas de ultrafiltração porosas sob pressão ou força centrífuga.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos