Key Documents
UFSC05001
Célula agitada de 50 ml Amicon®
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinônimo(s):
Célula agitada
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
Materiais
316 stainless steel ring(s) (stir bar retaining)
316 stainless steel washer
Nylon connections (Luer on filtrate tubing)
Tygon® tubing (filtrate; E-3603)
polyacetal base
polyacetal support (for stir bar)
polyethylene tubing (pressure)
polysulfone body
polysulfone cap
polysulfone holder (for membrane)
polysulfone stir bar(s)
silicone O-ring
silicone gasket
Nível de qualidade
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon®
Parâmetros
50 mL process volume
técnica(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altura
11.7 cm (4.6 in.)
diâmetro do filtro
44.5 mm
área de filtração
13.4 cm2
Condições de expedição
ambient
Aplicação
O modelo de células agitadas Amicon permite altas taxas de vazão com soluções de concentração de até 10% de macrossoluto. A mesma unidade é capaz de concentração rápida ou remoção do sal seguida de concentração.
Princípio
Pressão
Ligação
Substitui: 5122
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.