Merck
Buffer Reference Center
Escolhendo o tampão biológico certo
Escolha um tampão com base nos seus requisitos de pH, bem como no pKa, uma medida da força do ácido que leva em consideração o pH, a concentração e a temperatura. As necessidades regulatórias ou de pureza para sua aplicação exata também devem ser consideradas. As tabelas a seguir podem ajudá-lo a navegar na preparação de muitas soluções tampão comuns por pH e pKa. 
Além das tabelas abaixo, desenvolvemos diversas calculadoras de receitas de tampão para auxiliar na preparação do tampão.
TBE e TAE para eletroforese em gel têm receitas um pouco mais complicadas. Podemos ajudá-lo a escolher a receita certa.
O que são classificações de tampão?
A classificação do tampão indica a qualidade e os níveis de impurezas apropriados para diferentes usos. Fornecemos seis classes de tampões indicados para uso geral em laboratório, formulação e fabricação farmacêutica final e aplicações intermediárias que podem precisar de testes de vestígios de metais ou materiais de pureza especificada.
Tabela de faixas úteis de pH de tampões biológicos selecionados (25 °C, 0,1 M)
Tabela de preparação de tampão Tris ou Trizma® – pH vs. temperatura
Tabela de preparação de tampão de fosfato – solução a 0,2 M  
Ácido cítrico – Preparação de tampão de Na2HPO4, pH 2,6–7,61
Ácido cítrico monohidratado, C6H8O7 • H2O, MW 210,14; 0,1 M contém 21,01 g/l. Na2HPO4, MW 141,98; 0,2 M contém 28,40 g/l, ou Na2HPO4 • 2H2O, MW 178,05; 0,2 M contém 35,61 g/l.
x ml de 0,1 M-ácido cítrico e y ml de 0,2 M-Na2HPO4 misturado
Ácido cítrico – Preparação de tampão de citrato de sódio, pH 3,0-6,21
Ácido cítrico monohidratado, C6H8O7 • H2O, MW 210,14; 0,1 M contém 21,01 g/l. Citrato trissódico di-hidratado, C6H5O7Na3 • 2H2, MW 294,12; 0,1 M contém 29,41 g/l.
x ml de ácido cítrico a 0,1 M e y ml de citrato trissódico a 0,1 M misturado
Acetato de sódio – PREPARAÇÃO de tampão de ácido acético, pH 3,7–5,61
Acetato de sódio tri-hidratado, CH3COONa • 3H2O, MW 136,09; 0,2 M contém 27,22 g/l.
x ml de 0,2 M-NaOAc e y ml de 0,2 M-HOAc misturado
Na2HPO4 – PREPARAÇÃO de tampão NaH2PO4, pH 5,8-8,0 a 25 °C1
Na2HPO4 • 2H2O, MW 178,05; 0,2 M contém 35,61 g/l. Na2HPO4 • 12H2O, MW 358,22; 0,2 M contém 71,64 g/l. NaH2PO4 • H2O, MW 138,01; 0.2 M contém 27,6 g/l. NaH2PO4 • 2H2O, MW 156,03; 0,2 M contém 31,21 g/l.
x mL de 0,2 M-Na2HPO4, y ml de 0,2 M-NaH2PO4; diluído para 100 ml com H2O
Imidazol (glioxalina) – PREPARAÇÃO de tampão HCl, pH 6,2–7,8 a 25 °C1
Imidazol, C3H4N2, MW 68,08
25 ml de 0,2 M-imidazol (13,62 g/l), x ml de 0,2 M-HCl, diluído para 100 ml com H2O
Carbonato de sódio – PREPARAÇÃO de tampão de bicarbonato de sódio, pH 9,2-10,81
Na2CO3 • 10H2O, MW 286,2; 0,1 M contém 28,62 g/l. NaHCO3, MW 84,0; 0,1 M contém 8,40 g/l.
x ml de 0,1 M-Na2CO3 e y ml 0,1 M-Na2HCO3 misturado
Fórmulas e equações de preparação de tampão
Porcentagem em peso (p/v)
(% de tampão desejado/100) × volume de tampão final (ml) = g de material inicial necessário.
Soluções molares
molaridade desejada × peso da fórmula × volume final da solução (L) = gramas necessários
Equação de Henderson-Hasselbach
Ph de Henderson
Referência
1.
Dawson R, Elliot D, Elliot W, Jones KM. 1986. Data for Biochemical Research. 3rd ed.. Oxford Science Publ..