Documentos Principais
UFC30GV
Millipore
Filtro para centrífuga Ultrafree®, volume de amostra de 0,5 ml
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinônimo(s):
Centrifuge filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiais
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
holdup volume 5 μL
embalagem
pkg of 24 ea
pkg of 8 ea
pkg of 96 ea
fabricante/nome comercial
Ultrafree®
Parâmetros
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Comprimento
45 mm
Diâmetro
10.6 mm
área de filtração
0.2 cm2
volume de trabalho
0.5 mL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
aplicação(ões)
sample preparation
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Código do filtro: Tipo de filtro GVPP
: Microfiltração
O Ultrafree MC® (0,5 mL), um dispositivo centrífugo de uso único, é um filtro descartável usado para remover partículas de soluções biológicas aquosas.
Aplicação
O filtro centrífugo Ultrafree®MC é adequado:
  • para remover partículas e precipitados de amostras aquosas e algumas amostras baseadas em solvente
  • com soluções de proteína e ácido nucleico
  • para extração e purificação de proteína
  • para preparação da amostra
Características e benefícios
  • Disponível em cinco tamanhos de poro diferentes de 0,1 a 5,0 µm.
  • Estão disponíveis unidades pré-esterilizadas
  • Oferece filtragem rápida e desempenho altamente reprodutível
  • Para uso em rotores de ângulo fixo para tubos de 1,5 mL
forma física
Identificação por cor: Amarelo
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany