Documentos
4104
Millipore
Filtros de ultrafiltração para centrífuga Centrifree®
MWCO 30 kDa, sample volume 1 mL, Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
Sinônimo(s):
Centrifuge concentrator tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
Materiais
EPDM rubber O-ring
EPDM rubber seal
Ultracel® PL regenerated cellulose membrane
polycarbonate base
polyethylene cup
styrene-acrylonitrile (SAN) reservoir (for sample)
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Centrifree®
Parâmetros
1 mL sample volume
Comprimento
95 mm
volume do dispositivo
1 mL
Diâmetro
1.6 cm
área de filtração
0.92 cm2
tamanho de poro
30 kDa MWCO
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Separação de microssoluto sem proteínas ligadas no soro, plasma e outras amostras biológicas
  • Determine medicamentos livres, testosterona, tiroxina
  • Estudos de ligação
  • Investigações de novos medicamentos
  • Desproteinização
  • Para pesquisa e uso diagnóstico in vitro
O dispositivo de ultrafiltração Centrifree® com membrana de celulose regenerada Ultracel é ideal para separar microssolutos livres de proteínas ligadas no soro, plasma e outras amostras biológicas. O dispositivo é licenciado para uso em pesquisa e uso diagnóstico in vitro. O dispositivo comporta um volume de amostra de 1 ml com um volume de retenção de 10 µl.
O dispositivo de ultrafiltração Centrifree® com a membrana de celulose regenerada Ultracel é ideal para separar microssolutos livres de proteínas ligadas no soro, plasma e em outras amostras biológicas. O dispositivo é licenciado para uso em pesquisa e uso diagnóstico in vitro. O dispositivo comporta um volume de amostra de 1 ml com um volume de retenção de 10 µl
Recursos & Benefícios:
•Separe medicamentos não ligados (livres), testosterona, tiroxina, etc.
•Possibilita precisão em estudos de ligação
•Crítico para investigações de novos medicamentos
•Facilita a desproteinização para reduzir a complexidade ou a interferência de matriz em amostras biológicas
•Para uso em pesquisa e diagnóstico in vitro
Aplicações:
Determinação de medicamentos livres, testosterona, tiroxina ou outros bioativos, estudos de ligação, investigações de novos medicamentos
PL
Ultrafiltração
Características e benefícios
50 µl
forma física
Transparente
Informações legais
CENTRIFREE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Shivani Bhatt et al.
Nature communications, 11(1), 2360-2360 (2020-05-14)
Despite well-known peripheral immune activation in posttraumatic stress disorder (PTSD), there are no studies of brain immunologic regulation in individuals with PTSD. [11C]PBR28 Positron Emission Tomography brain imaging of the 18-kDa translocator protein (TSPO), a microglial biomarker, was conducted in
Shivani Bhatt et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 40(4), 695-704 (2019-03-22)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) catalyzes enzymatic conversion of cortisone into the stress hormone cortisol. This first-in-human brain imaging study characterizes the kinetic modeling and test-retest reproducibility of [18F]AS2471907, a novel PET radiotracer for 11β-HSD1. Eight individuals underwent one 180-min
Artigos
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.