Método analítico: Cobre (total) em efluentes, alto teor orgânico
Instrumentos e reagentes:
Nº de Cat. 173016 Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 ou
Nº de Cat. 173017 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 ou
Nº de Cat. 173018 Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 ou
Nº de Cat. 109748 Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 ou
Nº de Cat. 109751 Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 ou
Nº de Cat. 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de Cat. 114946 Células retangulares de 10 mm e/ou
Nº de Cat. 114947 Células retangulares de 20 mm e/ou
Nº de Cat. 114944 Células retangulares de 50 mm
Nº de Cat. 114553 Teste de célula de cobre
Spectroquant® Nº de Cat. 114767 Teste de cobre Spectroquant®
Nº de Cat. 100731 Ácido sulfúrico 96% para análise
Nº de Cat. 107209 Peróxido de hidrogênio 30 % (Perhydrol®) para análise
Nº de Cat. 105590 Solução de hidróxido de sódio 32% para análise
Nº de Cat. 109535 Tiras indicadoras universais MColorpHastTM pH 0-14
Nº de Cat. 116754 Água para análise
Preparo de amostras:
Coloque 25 ml de amostra em um béquer de 400 ml junto com 5 ml de ácido sulfúrico a 96% e 5 ml de Perhydrol®, misture e aqueça lentamente em uma placa de aquecimento até que o ácido sulfúrico comece a soltar fumaça. Deixe esfriar, adicione 5 ml de Perhydrol® e aqueça novamente até que o SO3 seja liberado. Dependendo do conteúdo orgânico da amostra, repita esse processo até três vezes. A amostra totalmente digerida deve ser clara e praticamente incolor.
Transfira a mistura para um balão volumétrico de 50 ml. Ajuste o pH para 4 a 8 com solução de hidróxido de sódio a 32% (controle com tiras indicadoras universais de pH 0 a 14). Dilua a solução com água para análise, encha até a marca e misture bem.
Análise:
Determine com os kits de teste mencionados acima
Cálculo:
Teor de cobre (total) em mg/l Cu = valor da análise em mg/l Cu x 2