Merck
Página inicialFotometria e reflectometriaMétodo analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para sulfeto
Método analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para sulfeto
Reagentes:
Nº de Cat. 109099  Solução de iodo 0,05 mol I2/l solução 0,1 N
Sulfeto de sódio não-hidratado para análise
Nº de Cat. 109147  Solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/l solução 0,1 N
Nº de Cat. 100716  Ácido sulfúrico 25% para análise
Nº de Cat. 105445  Solução de amido e iodeto de zinco para análise
Nº de Cat. 116754  Água para análise
Preparo de uma solução de estoque:
Dissolva 7,5 g de cristais transparentes, se necessário lavados, de sulfeto de sódio não-hidratado com água destilada em um balão volumétrico de 1.000 ml calibrado ou verificado quanto à conformidade e complete o volume com água destilada. A solução de estoque preparada de acordo com esse procedimento tem uma concentração de aproximadamente 1.000 mg/l de sulfeto.
Ensaio preciso da solução padrão (solução de estoque) para sulfeto:
Coloque 100 ml de água destilada e 5 ml (pipeta cheia) de ácido sulfúrico a 25% em um frasco cônico de vidro esmerilhado de 500 ml. A essa solução, adicione 25,0 ml (pipeta cheia) da solução estoque de sulfeto de aproximadamente 1.000 mg/l e 25,0 ml (pipeta cheia) de solução de iodo 0,05 mol/l. Agite bem o conteúdo do frasco por cerca de um minuto e, em seguida, titule com solução de tiossulfato de sódio 0,1 mol/l até que a cor amarela do iodo desapareça, adicione 1 ml de solução de amido e iodeto de zinco e continue a titular até que surja uma cor branca pura e leitosa.
Cálculo do conteúdo exato da solução de sulfeto:
C1 = consumo de tiossulfato de sódio 0,1 mol/l
C2 = quantidade de solução de iodo 0,05 mol/l (25,0 ml)
 mg/l de sulfeto = (C2 - C1) x
 64,13
Outras concentrações de pesquisa podem ser preparadas a partir da solução de estoque determinada com exatidão de acordo com o procedimento descrito acima, diluindo-a adequadamente.
Estabilidade:
Quando armazenada em local fresco (geladeira), a solução de estoque permanece estável por, no máximo, um dia. As soluções de investigação diluídas devem ser usadas imediatamente.