Merck
Página inicialFotometria e reflectometriaMétodo analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para DQO/Cloreto
Método analítico: Garantia de qualidade analítica, padrão para DQO/Cloreto
Reagentes:
N.º de cat. 102400 Hidrogenoftalato de potássio para análise, padrão volumétrico
N.º de cat. 106406 Cloreto de sódio Suprapur®
N.º de cat. 116754 Água para análise
Preparação de uma solução de diluição de cloreto:
Dissolva 32,9 g de cloreto de sódio (isento de material orgânico, por exemplo, Suprapur®) em um balão volumétrico de 1000 ml calibrado ou verificado quanto à conformidade e complete o volume com água destilada. A solução de estoque preparada de acordo com esse procedimento tem uma concentração de 20 g/l de Cl-
Preparação de uma solução padrão de DQO:
Dissolva 0,851 g de hidrogenoftalato de potássio em um balão volumétrico de 100 ml calibrado ou verificado quanto à conformidade e complete o volume com a solução de diluição. A solução de estoque preparada de acordo com esse procedimento tem uma concentração de 10.000 mg/l de DQO e 20 g/l de Cl-. Outras concentrações experimentais podem ser preparadas a partir dessa solução padrão, diluindo-a adequadamente com a solução de diluição.
Estabilidade:
Quando armazenadas em local fresco (geladeira), a solução de diluição de 20 g/l Cl- e a solução padrão de 10.000 mg/l DQO / 20 g/l Cl- permanecem estáveis por um mês. Quando armazenadas em condições adequadas de refrigeração (geladeira), as soluções experimentais diluídas permanecem estáveis - dependendo da respectiva concentração - por aproximadamente uma semana a um mês.