Nitrato em vegetais
Determinação reflectométrica após redução a nitrito e reação com reagente de Griess.
Introdução
Os nitratos são compostos que ocorrem naturalmente e são encontrados no ar, na água, no solo e nas plantas, fazendo parte do ciclo do nitrogênio. Os seres humanos consomem nitrato de várias fontes, mas a matéria vegetal na forma de vegetais é geralmente o maior contribuinte, a menos que o teor de nitrato da água potável seja excepcionalmente alto.1 Vários fatores podem influenciar os níveis de nitrato nos vegetais, incluindo o tipo/parte do vegetal, a frequência de cultivo, as condições climáticas, a qualidade do solo, os processos de produção de alimentos e o tipo/quantidade de fertilizantes.2
Os nitratos em si não são relativamente tóxicos, mas os metabólitos produzidos no corpo, como nitrito, óxido nítrico e compostos N-nitroso, são preocupantes, pois foram associados ao câncer e a uma condição sanguínea chamada metahemoglobinemia.3 Por isso, é importante monitorar os níveis de nitrato nos vegetais para evitar esses possíveis efeitos adversos à saúde. Aqui, descrevemos um método geral para a determinação dos níveis de nitrato em vegetais usando a reflectometria.
Método experimental
Os íons nitrato são reduzidos a íons nitrito por um agente redutor. Na presença de um tampão ácido, esses íons de nitrito reagem com uma amina aromática para formar um sal de diazônio, que, por sua vez, reage com N-(1-naftil)-etilenodiamina para formar um corante azo vermelho-violeta que é determinado por reflectometria.
Reagentes, instrumentos e materiais
Kits de teste
- Método de teste de nitrato: reflectométrico com tiras de teste 5 - 225 mg/l NO3- Reflectoquant® (1.16971) ou
- Método de teste de nitrato: reflectométrico com tiras de teste 3 - 90 mg/l NO3- Reflectoquant® (1.16995)
Instrumentos
- Reflectômetro RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)
Observação: Esta nota de aplicação se refere ao RQ® 20 e a todos os instrumentos descontinuados (RQflex® 10, RQflex® plus).
Preparo de amostras
- Homogeneize a amostra em um liquidificador (por exemplo, Ultra-Turrax®).
- Pese uma amostra representativa em um béquer e adicione água destilada.
- Cubra o béquer com um vidro de relógio e ferva por cerca de 15 minutos.
- Deixe esfriar, transfira para um balão volumétrico e complete o volume final com água destilada.
As quantidades e os volumes de amostra recomendados para vários vegetais são fornecidos na tabela de preparação de amostras abaixo. Como as concentrações de nitrato podem variar substancialmente de vegetal para vegetal, o fator de diluição deve ser adequadamente adaptado.
Análise instrumental
- Pressione a tecla START do refletômetro e mergulhe simultaneamente a tira de teste na amostra (15 - 30 °C) por aprox. 2 segundos, garantindo que ambas as zonas de reação estejam imersas.
- Deixe o excesso de líquido escorrer pela borda longa da tira para uma toalha de papel absorvente.
- Aguarde durante 60 segundos e, em seguida, meça a tira no refletômetro.
O valor [mg/l] será armazenado automaticamente. (Consulte as instruções de operação do RQflex® e as instruções de uso do testes de nitrato Reflectoquant®).
Cálculo
Teor de nitrato [mg/kg] = Valor medido [mg/l] x Volume de água [ml] ÷ Peso da amostra [g]
Teor de nitrato [mg/kg] = Valor medido x fator
Resultados
Referências