Merck
UHPLC Analysis of Boswellic Acids on Titan C18
UHPLC Analysis of Boswellic Acids on Titan C18 application for UHPLC
Materiais
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
Ácido fosfórico
≥85 wt. % in H2O, ≥99.999% trace metals basis
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
α-Boswellic acid
analytical standard
β-Boswellic acid
analytical standard
11-Keto-β-boswellic acid
analytical standard
3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid
analytical standard
CONDITIONS
column
Titan C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577124-U)
mobile phase
[A] 0.1% phosphoric acid; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
2450 psi (169 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 210 nm
injection
2 μL
sample
6 Boswellic Acids 50μg/mL in 70:30, water:methanol