Merck
USP Analysis of Actos (Pioglitazone) using Ascentis® Express C18
USP Analysis of Actos (Pioglitazone) using Ascentis® Express C18 application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
Ammonium acetate
LiChropur, eluent additive for LC-MS
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Benzophenone
ReagentPlus®, 99%
Pioglitazone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
CONDITIONS
column
Ascentis® Express C18, 15 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (50537-U)
mobile phase
[A] 100 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; [C] acetic acid; (55:45:2, A:B:C)
flow rate
0.7 mL/min
pressure
1160 psi (80 bar)
column temp.
25 °C
detector
UV, 269 nm
injection
20 μL
sample
pioglitazone 50 μg/mL, benzophenone 13 μg/mL in mobile phase