LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC
![LC/MS Analysis of Melamine and Metformin on Ascentis® Express HILIC application for HPLC](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/126/505/3d1e53d2-1f4d-4959-aa98-075cc9f23cce/800/3d1e53d2-1f4d-4959-aa98-075cc9f23cce.jpg)
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
componente de fase móvel
column
Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium formate in water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
pressure
551 psi (38 bar)
column temp.
25 °C
detector
ESI(+), SIR, m/z 127, 130
injection
2 μL
sample
1 mg/L