Merck
HPLC Analysis of Metoprolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
HPLC Analysis of Metoprolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
Materiais
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
HPLC Analysis of Metoprolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2 (MS Mobile Phase)
application for HPLC
HPLC Analysis of Metoprolol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
(±)-Metoprolol (+)-tartrate salt
≥98% (titration), powder
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
0.1 wt% ammonium trifluoroacetic acid in methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm