Merck
HPLC Analysis of Methionine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
HPLC Analysis of Methionine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2 application for HPLC
Materiais
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
DL-Methionine
≥99%
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm