Merck
HPLC Analysis of Ciprofibrate Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000
HPLC Analysis of Ciprofibrate Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Ciprofibrate
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (90:10:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 230 nm
injection
1 μL
sample
5 mg/mL in methanol