Merck
HPLC Analysis of 5-Methyl-5-Phenylhydantoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG (Fast Flow)
HPLC Analysis of 5-Methyl-5-Phenylhydantoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG (Fast Flow) application for HPLC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
5-Methyl-5-phenylhydantoin
99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 220 nm
injection
2 μL
sample
5 mg/mL in methanol