Bombas de laboratório
As bombas de laboratório são dispositivos usados para transferência e medição de fluidos. Elas são projetadas para controlar com precisão as taxas de vazão de fluido em muitas aplicações, como cromatografia, preparação de amostras e dispensação de reagentes. Vários tipos de bombas de laboratório estão disponíveis, incluindo bombas peristálticas, bombas de seringa, bombas de pistão e bombas de diafragma. A escolha da bomba dependerá da aplicação específica e dos requisitos do experimento.
Produtos
Bombas a vácuo
As bombas a vácuo de laboratório são usadas em pesquisas científicas e testes analíticos para criar e manter vácuo em equipamentos de laboratório, como aparelhos de destilação, fornos a vácuo, evaporadores rotativos, filtração a vácuo, aspiração a vácuo, secagem de gel, blotting e liofilização. As bombas a vácuo de laboratório podem ser divididas em duas categorias principais: bombas seladas a óleo e bombas isentas de óleo. As bombas seladas a óleo, como as bombas de palhetas rotativas, usam óleo como lubrificante e fluido de vedação. As bombas isentas de óleo, como bombas de diafragma e bombas tipo scroll, não requerem óleo e às vezes são preferidas para aplicações onde a contaminação por óleo é uma preocupação, como na secagem de amostras a vácuo ou em espectrometria de massa.
Bombas a vácuo Vacuubrand
As bombas a vácuo de diafragma Vacuubrand são usadas para bombeamento contínuo e isento de óleo de gases e vapores. Estas bombas oferecem alta velocidade de bombeamento e vácuo final excepcionalmente baixo. Elas estão disponíveis em modelos padrão para materiais não corrosivos e opções resistentes a produtos químicos, proporcionando alta resistência a gases e vapores corrosivos.
As bombas a vácuo de palhetas rotativas Vacuubrand são potentes e compactáveis, permitindo-lhes atingir um excelente vácuo final. Elas apresentam circulação de lubrificação otimizada para maximizar o tempo entre a manutenção e as verificações de óleo.
Bombas de filtração Milliflex Oasis®
As bombas Milliflex Oasis® são usadas na análise de água e carga biológica em ambientes farmacêuticos.
Bombas aspiradoras
As bombas aspiradoras de laboratório são ferramentas básicas comumente usadas em laboratórios biológicos. Elas são utilizadas para aspirar líquidos residuais após vários experimentos, incluindo resíduos do meio de cultura celular, sobrenadante após centrifugação em um tubo centrífugo, líquidos residuais em uma placa de 96 poços e muito mais. Estas bombas também servem como um sistema de coleta seguro para lidar com líquidos críticos, patógenos perigosos e resíduos classificados como perigos biológicos de classe III ou IV. O princípio da bomba aspiradora de laboratório é criar um estado de pressão negativa no cabeçote aspirador, fazendo com que a pressão atmosférica atraia o material de fora do cabeçote para o aparelho aspirador por meio de extrusão, conseguindo assim o efeito de aspiração.
Aspirador a vácuo ASPIRE™
O aspirador para laboratório ASPIRE incorpora uma bomba silenciosa e livre de manutenção dentro de uma base robusta, porém compacta. O vácuo é totalmente ajustável, com um manômetro que exibe o nível de vácuo, permitindo controle total da velocidade de aspiração. O ASPIRE é a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações de aspiração laboratorial, incluindo remoção de meios de vasos ou placas de cultura de tecidos e sobrenadantes.
Aspiradores de água
Também conhecidos como aspiradores de torneira, esses dispositivos tradicionais de criação de vácuo são conectados a uma torneira de uma pia e usam o efeito Venturi para criar vácuo à medida que a água fria escorre por sua extensão. Várias versões estão disponíveis: Designs de tubos de polietileno padrão com e sem adaptadores redutores, bem como designs do tipo esfera giratória Chapman com uma válvula de ação positiva no tubo de sucção para evitar refluxo caso a pressão seja reduzida.
Bombas peristálticas
As bombas peristálticas, também conhecidas como bombas de rolos, são um tipo de bomba de deslocamento positivo que usa rolos rotativos para comprimir e descomprimir um tubo flexível ou mangueira para mover fluidos. Os rolos criam uma série de ondas de pressão que movem o fluido através do tubo sem qualquer contato entre o fluido e os componentes da bomba. Esse design torna as bombas peristálticas ideais para movimentar fluidos sensíveis à contaminação, bem como fluidos corrosivos, abrasivos ou viscosos.
Bombas peristálticas multifluxo
As bombas peristálticas multifluxo são usadas em diversas aplicações, incluindo fermentação, bioculturas, síntese química e coleta de frações. Estas bombas permitem a programação da taxa de vazão em até 99 passos. Além disso, ao programar taxas de vazão zero, a bomba pode ser facilmente ligada e desligada sem usar um temporizador.
Bombas peristálticas Preciflow
As bombas peristálticas tradicionais muitas vezes levam a interrupções nos processos devido à diminuição das taxas de vazão, aspiração da tubulação ou ruptura mecânica, resultando em perdas de tempo e financeiras. Para resolver esses problemas, a bomba peristáltica Preciflow surgiu através de 20 anos de experiência em laboratório, corrigindo sistematicamente as falhas presentes em outras bombas. O resultado é uma bomba excepcional, compacta e confiável, que incorpora praticidade, precisão e economia.
Bombas de seringa
As bombas de seringa são um tipo de bomba de deslocamento positivo que usa uma seringa para mover fluidos. A seringa é acoplada a um motor, que move um êmbolo para empurrar ou puxar o fluido através de um tubo ou agulha fixada na extremidade da seringa. Este design permite um controle preciso sobre a taxa de vazão e o volume do fluido dispensado, tornando as bombas de seringa ideais para aplicações laboratoriais e médicas onde é necessária uma dosagem precisa. Elas são comumente usados para calibração, distribuição de medicamentos, diluição, dispensação, dosagem, emulsificação, aplicações de infusão/retirada, pesquisa de microfluídica e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).
Bombas de seringa KDS
As bombas de seringa KD Scientific permitem o manuseio de líquidos para entrega automatizada e acessível de fluidos e gases no ambiente de laboratório. Reconhecida mundialmente pela qualidade e confiabilidade a um preço econômico, a KD Scientific possui a mais ampla linha de bombas econômicas de infusão, bombas de seringa e bombas de seringa com capacidade de infusão e retirada.
Bombas para tambor
As bombas para tambor são dispositivos usados para transferir líquidos de recipientes grandes, como tambores, para recipientes menores. Em um ambiente de laboratório, as bombas para tambor podem ser usadas para dispensar produtos químicos e outros líquidos de grandes tambores de armazenamento em recipientes menores para uso em experimentos ou análises. Essas bombas são projetadas para a transferência segura e eficiente de líquidos e normalmente consistem em um cabeçote de bomba motorizada, uma mangueira ou tubo para transferência de líquidos e um bico ou cano para dispensar os líquidos.
Bombas para tambor de metal
Estas bombas são feitas de aço carbono e consistem em uma bomba de PTFE com fios de aterramento e braçadeiras. Elas são usados para dispensar solventes e líquidos não corrosivos.