Documentos Principais
BAF378970000
SP Bel-Art® Pipette Pump
capacity 2 mL, blue
Sinônimo(s):
Pump For Pipette, pipetting device
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37897-0000
capacidade
2 mL
Descrição geral
Provides safe, accurate and trouble-free pipetting with simple, one-handed operation.
Características e benefícios
  • Pipettes fit smoothly into its flexible tapered chuck
  • Thumbwheel on side is rotated for precision aspirating or dispensing
  • Plunger may be pressed for quick emptying
  • Resistant to acids and alkalis
  • Disassemble all parts for cleaning and before autoclaving at 121ºC (250ºF) for 20 minutes; chuck should not be autoclaved
  • Replacement Silicone Rubber Chuck and Washers are available
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)