Documentos Principais
Z569593
KDS Legato 210 series syringe pump, infuse/withdraw
AC/DC input 100 - 240 V AC, US 3-pin plug
Sinônimo(s):
dosing pumps, infusion pumps, pump infusion
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 34.757,00
R$ 34.757,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 34.757,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 34.757,00
Check Cart for Availability
Características
CSA approved
accuracy± 0.35%
2 channels
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
KD Scientific 788210
Parâmetros
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
tamanho
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
volume
0.5-140 mL
peso
4.9 kg (10.75 lb)
Descrição geral
Infuse/withdraw Syringe pump. Holds 2 syringes This unit supports infuse only, withdraw only, infuse/withdraw, withdraw/infuse and continuous mode. User definable flow rates with selectable target volume or time values to control the total infusion volume.
Características e benefícios
  • Holds one or two syringes from 0.5 μL 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
Informações legais
Legato is a trademark of KD Scientific
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)