Documentos Principais
1.88051
Supelco
Water Standard
0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Sinônimo(s):
Água padrão 0,1% para titulação colorimétrica de Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.24
Nome do produto
Água padrão 0,1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO 17025, 17034
linha de produto
Aquastar®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
287 °C (Information refers to the main component.)
Lim. expl.
1.7-11.5 % (v/v) Information refers to the main component.)
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
p.e.
119 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O padrão de água 0,1% é preparado por gravimetria a partir de água e reagentes de alto grau de pureza. Sua caracterização é realizada em um laboratório de controle de qualidade (CQ) certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. O conteúdo de água do padrão é mensurado por titulação coulométrica direta de Karl Fischer, seguindo a ISO 760.
Visite certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
É usado como material de referência certificado (CRM) para verificar a exatidão dos tituladores de Karl Fischer coulométricos de acordo com o capítulo 7.1.5 "Monitoramento e medição de recursos" (Monitoring and measuring resources) da norma ISO 9001. Também pode ser usado para verificar a precisão dos resultados medidos de acordo com o capítulo 2.5.32 "Determinação microbiológica da água" (Water Micro Determination) da Farmacopeia Europeia (Ph. Eur.). Embora seja preferível usá-lo no método coulométrico, ele pode ser usado para verificar o baixo teor de água pelo método volumétrico.
Características e benefícios
  • Embalado em ampolas de vidro de 8 ml convenientes com 10 ampolas de uso único por caixa
  • Fornecido com um certificado de análise (CoA) específico do lote com dados sobre quantidade medida de água exata do lote, incerteza, método de análise, o lote NIST e validade mínima
  • Medida e qualificada em um laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuível diretamente ao sistema internacional de unidades (kg) e verificado pelo SRM 2890 do NIST
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Nota de análise
Teor (H₂O): 0,970-1,030 mg/g
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
88.7 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
31.5 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocolos
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.