Documentos
1.99002
Supelco
Solução tampão
(potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Sinônimo(s):
Solução tampão de di-hidrogenofosfato de potássio/di-hidrogenofosfato de sódio
About This Item
Código UNSPSC:
12161706
NACRES:
NA.25
grau
certified reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
pb
109 °C/1013 hPa
pf
-5 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
A solução tampão certificada de di-hidrogenofosfato de potássio/hidrogenofosfato dissódico é preparada por gravimetria, usando reagentes e água de alta qualidade em um laboratório de calibração registrado. Seu valor de pH de 7,00 a 25 °C é aferido usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos. A aferição é realizada em conformidade com DIN 19268, usando soluções-tampão padrão em conformidade com DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur e USP. O valor do pH dos’tampões depende muito da temperatura e, portanto, é necessário manter uma temperatura constante durante o uso.
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de Qualidade do Local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo a incerteza e a data de validade.
Aplicação
A solução tampão certificada de di-hidrogenofosfato de potássio/hidrogenofosfato dissódico é preparada por gravimetria, usando reagentes e água de alta qualidade em um laboratório de calibração registrado. Seu valor de pH de 7,00 a 25 °C é aferido usando um eletrodo de vidro combinado, seguindo um método de calibração de 5 pontos. A aferição é realizada em conformidade com DIN 19268, usando soluções-tampão padrão em conformidade com DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. e USP. O valor de pH do tampão é fortemente influenciado pela temperatura e, portanto, deve ser mantida uma temperatura constante durante seu uso.
Características e benefícios
  • Medida e qualificada em laboratório com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuível a padrão de referência secundário do NIST e padrão de referência primário certificado do PTB
  • Solução pronta para uso disponível em sachês de 30 ml
  • Acompanha certificado de análise (CoA) detalhado e específico para cada lote para auditorias efetivas
  • O rótulo de produto segue a ISO guia 31 e contém informações sobre o número do pedido, descrição do produto, número do lote, dados de segurança e data de validade
  • O material das embalagens é submetido a estudos de estabilidade abrangentes conforme a ISO guia 35
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Buffer solution (di-sodium tetraborate)tracable to SRM from NIST and PTB pH 9.18 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99019
Buffer solution
Buffer solutions traceable to NIST, traceable to PTB, pH 4.01 (25 °C, phthalate), pH 7.00 (25 °C, phosphate), pH 10.00(borate), Certipur®
Supelco
1.99006
Buffer solutions
Solução tampão (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09439
Solução tampão
Solução tampão (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), colour: green traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09477
Solução tampão
Buffer solutions traceable to NIST, traceable to PTB, pH 4.01 (25 °C, phthalate), pH 7.00 (25 °C, phosphate), pH 9.00(borate), Certipur®
Supelco
1.99005
Buffer solutions
Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) colour: red, traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (25 °C), Certipur®
Supelco
1.99054
Buffer solution
Buffer concentrate (phosphate), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 7.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Supelco
1.09887
Buffer concentrate
Solução tampão (potassium hydrogen phthalate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.01 (25°C) Certipur®
Supelco
1.09406
Solução tampão
Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide) colour coded: blue, traceable to NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur®
Supelco
1.99050
Buffer solution
Solução tampão (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Supelco
1.09435
Solução tampão