Documentos Principais
1.88054
Supelco
Water Standard
1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
Sinônimo(s):
Forno padrão de água 1% para método de forno KF TM=["AQUASTAR"]
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Padrão de água para estufa 1%, Certified Reference Material for KF oven method Aquastar®
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO 17025, 17034
linha de produto
Aquastar®
Formulário
solid
embalagem
glass bottle of 5 g
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
densidade volumétrica
460 kg/m3
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Visite Certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de acreditação.
Faça o download de seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo a incerteza e a data de validade.
É um padrão sólido preparado por gravimetria a partir de reagentes de alto grau de pureza. O seu teor de água é determinado pelo método coulométrico em forno Karl Fischer a 170 °C com tempo de extração de 600 segundos, de acordo com a ISO 760. Além disso, seu teor de água medido é verificado por análise termogravimétrica. Ao contrário de outros padrões sólidos, como tartarato, lactose ou citrato, o padrão de água para estufa 1% tem teor de água significativamente menor e pode ser usado ao longo de uma ampla faixa de temperatura de 150 °C a 400 °C devido à sua composição inorgânica. Ele é caracterizado em um laboratório de controle de qualidade (CQ) certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025.
Aplicação
O padrão de água para estufa 1% é utilizado como material de referência certificado para verificar a precisão das determinações de água coulométricas e volumétricas, de acordo com o capítulo 7.1.5 da ISO 9001 "Monitoramento e medição de recursos" (Monitoring and measuring resources), utilizando o forno Karl Fischer e termobalanças. Mas seu baixo teor de água de 1% o torna particularmente adequado para determinações de água usando forno Karl Fischer com um coulômetro.
Características e benefícios
  • Embalado em frascos de vidro convenientes com o material submetido a estudos de estabilidade e homogeneidade de acordo com a ISO 17034 e ISO guia 35
  • Fornecido com um certificado de análise (CoA) específico do lote com dados sobre quantidade medida de água exata, incerteza, método de análise, método de medição e validade mínima
  • Caracterizado em um laboratório de calibração com certificação ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Atribuível diretamente ao sistema internacional de unidades (kg)
Ligação
Substitui: 1.88054.0005
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Amoxicillin trihydrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0800000
Amoxicillin trihydrate
CombiCoulomat frit Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Aquastar®
Supelco
1.09255
CombiCoulomat frit
CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88005
CombiTitrant 5
Artigos
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Protocolos
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What should be done if Water Standard Oven 1% experiences a decrease in water content when stored under argon in a glove box?
    1 answer
    1. It is not recommended to store the 1% water standard oven in a glove box. Storing it in environments with low humidity can cause a decrease in its water content. To maintain the standard's integrity, it is crucial to tightly seal the bottles immediately after use and store them under normal laboratory or environmental conditions.
      Helpful?
  4. buenos dias, a que temperatura esta certificado este std ?
    1 answer
    1. As cited in the product Certificate of Analysis, the water content is determined by the coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".
      TS Answer: Product 1.88054 (which may also be written without the dot as 188054) is a water standard composed of a mixture of potassium sulfate and sodium tungsten dihydrate, provided as a powder. It is approximately 1 percent water by weight or 10 milligrams of water per 1 gram of powder; the exact certified value as a mass fraction or mass percentage is reported on the certificate of analysis (CofA) for each lot.
      This standard is to be stored at room temperature (15-25°C), up to the lot-specific expiry date. But the analysis is run at a much higher temperature. The Measurement method provided on the Certificate of Analysis says "The water content is determined by coulometric Karl Fischer oven method at 170°C".