Key Documents
1.10079
Supelco
Chloride Test Strips, colorimetric
500-3000 mg/L (Cl⁻), MQuant®
Sinônimo(s):
Tiras de teste químico de cloreto
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de cloreto, colorimetric, 500-3000 mg/L (Cl-), MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
chloride
faixa de medição
500-3000 mg/L (Cl-)
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Método: Colorimétrico, com tiras de teste 500 - 1000 - 1500 - 2000 - ≥ 3000 mg/l (Cl-), MQuant®
As tiras de teste de cloreto MQuant® são adequadas para medir os íons cloreto em todas as águas naturais. A concentração depende de fatores geológicos e da situação local geral. Os íons cloreto reagem com íons de prata, descolorindo o cromato de prata marrom-avermelhado. A concentração de cloreto é medida de modo semiquantitativo por comparação visual das zonas de reação na tira de teste com as linhas coloridas de uma escala de cor. Especialmente antes de realizar um teste de DQO (demanda química de oxigênio), recomenda-se medir o nível de cloreto da amostra, pois este é um interferente importante. Pré-testar amostras com tiras de teste de cloreto MQuant® permitem escolher o fator de diluição correto e o intervalo de medição para testes de DQO que economizam tempo e recursos.
Ligação
Substitui: 10079-1; 10079
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Chlorine Test reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
Supelco
1.16896
Chlorine Test
Calcium Test colorimetric, 10-100 mg/L (Ca2+), MQuant®
Supelco
1.10083
Calcium Test
Phosphate Test colorimetric, 10-500 mg/L (PO43-), MQuant®
Supelco
1.10428
Phosphate Test
Iron Test colorimetric, 3-500 mg/L (Fe2+), MQuant®
Supelco
1.10004
Iron Test
Potassium Test colorimetric, 250-1500 mg/L (K), MQuant®
Supelco
1.17985
Potassium Test
Copper Test colorimetric, 10-300 mg/L (Cu), MQuant®
Supelco
1.10003
Copper Test
Chromate Test colorimetric, 3-100 mg/L (CrO42-), MQuant®
Supelco
1.10012
Chromate Test