Documentos
1.88020
Supelco
CombiSolvent Oil
solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils, Aquastar®
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
product name
CombiSolvent Oil, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents for oils Aquastar®
Nível de qualidade
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: volumetric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
0.67 cSt(40 °C)
temperatura de transição
flash point 6 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Application test: passes test
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
6 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Moisturize
Summary application report for analysis of moisture in Tar
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Ver tudo