Documentos
1.88062
Supelco
Anolyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones, AQUASTAR®®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
product name
Anolyte K for Coulometry, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: coulometric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
adequação
passes test for application
Categorias relacionadas
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Immune system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3