Documentos
1.88063
Supelco
Catholyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones Aquastar®
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
linha de produto
Aquastar®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: coulometric
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
adequação
passes test for application
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2