Documentos Principais
V900868
Sigma-Aldrich
Guanosina 5′-trifosfato
Vetec, reagent grade, ≥95%, powder
Sinônimo(s):
GTP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16N5O14P3 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
chave InChI
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Ações bioquímicas/fisiológicas
A GTP funciona como um transportador de fosfatos e pirofosfatos envolvidos no direcionamento da energia química para vias biossintéticas específicas. A GTP ativa as proteínas G transdutoras de sinais que estão envolvidas em diversos processos celulares, como a proliferação, a diferenciação e a ativação de diversas cascatas de quinase intracelulares. A proliferação e a apoptose são reguladas em parte pela hidrólise de GTP pelas GTPases pequenas Ras e Rho. Outro tipo de GTPase pequena, Rab, tem uma função na ancoragem e fusão de vesículas e também pode estar envolvida na formação de vesículas. Além do seu papel na transdução de sinais, a GTP também funciona com um precursor de alta energia de unidades de mononucleotídeos na biossíntese enzimática de DNA e RNA.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C A Cooper et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 184(7), 865-876 (2014-08-28)
Marine teleost fish secrete bicarbonate (HCO3 (-)) into the intestine to aid osmoregulation and limit Ca(2+) uptake by carbonate precipitation. Intestinal HCO3 (-) secretion is associated with an equimolar transport of protons (H(+)) into the blood, both being proportional to