V900539
Cinnamaldehyde
Vetec™, reagent grade, 93%
Sinônimo(s):
3-Phenylprop-2-enal
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
93%
índice de refração
n20/D 1.621 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
chave InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)