Documentos Principais
318361
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Camphorsulfonylimine
99%
Sinônimo(s):
(1S)-(−)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]dec-4-ene 3,3-dioxide, (3aS)-(−)-4,5,6,7-Tetrahydro-8,8-dimethyl-3H-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
213.30
Beilstein:
85296
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]19/D −34°, c = 1 in chloroform
pf
228-230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CC[C@]13CS(=O)(=O)N=C3C2
InChI
1S/C10H15NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7H,3-6H2,1-2H3/t7?,10-/m1/s1
chave InChI
ZAHOEBNYVSWBBW-OMNKOJBGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)