V900034
Sulfato de amônio
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
forma
powder or crystals
pH
5.0-6.0 (25 °C, 132 g/L)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1