V900016
Ácido L-(+)-lático
Vetec™, reagent grade, 86%
Sinônimo(s):
Ácido (S)-2-hidroxipropiônico, Ácido sarcolático
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
86%
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup