Documentos Principais
222577
Sigma-Aldrich
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H10OH·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
151.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
172-175 °C (lit.)
solubilidade
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N acetic acid in methanol)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
chave InChI
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Aplicação
trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride was used in the synthesis of functionalized triamine[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of a new tricyclic tetraazatriacetic acid as ligand for gadolinium (III).
Dioury F, et al.
Tetrahedron Letters, 46(4), 611-613 null