I10006
Diclorometano
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1223 °F
Lim. expl.
22 %
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?