Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.06012
Metanol
≥99.9% (GC), anhydrous, reagent grade, for extraction and analytical purposes
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Metanol, anhydrous for analysis (max. 0.003% H₂O)
grau
anhydrous
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.003% Water
≤0.05% Acetone (GC)
≤0.1% Ethanol (GC)
resíduo de evaporação
≤10 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosidade cinemática
0.54-0.59 cSt(20 °C)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Investigação condutométrica dos parâmetros de associação nano MnSO(4) e formação complexa com glicilglicina em misturas aquosas e metanol-água: Parâmetros termodinâmicos e possíveis aplicações.: Este estudo explora as propriedades condutométricas do nano sulfato de manganês em misturas aquosas e de metanol-água, enfatizando parâmetros termodinâmicos e possíveis aplicações analíticas (Rashad et al., 2024).
- A eletrocatálise impulsiona a desidrogenação termocatalítica do metanol para produção de H(2) e CO de alta pureza.: Esta pesquisa destaca o papel do metanol nos processos de desidrogenação termocatalítica, crucial para a geração de hidrogênio de alta pureza e monóxido de carbono, demonstrando sua importância na síntese química e na química analítica (Wu et al., 2024).
Nota de análise
Identidade (IV): em conformidade
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Acetona (GC): ≤ 0,05%
Etanol (GC): ≤ 0,1%
Resíduo de evaporação: ≤ 10 mg/l
Água: ≤ 0,003%
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
HI IS this bottle sealed with a rubber seal/septa to keep it dry? So that I have to use a needle to get my methanol?
1 answer-
This bottle does not have a septum cap, for which you would need a needle to access. If you are looking for a methanol product which does have a septum cap, please see products 322415 and 322415.