1613804
USP
Cloreto de sódio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Halita, NaCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 865 °C)
família API
sodium chloride
fabricante/nome comercial
USP
disponibilidade
not available in (Sales restrictions may apply)
pH
6.7-7.3
pf
801 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Additionally used to make standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis using Liquid chromatography in conjunction with Conductivity with a suppression detector according to United States Pharmacopeia (USP) Monographs :
- Sodium Chloride tablets
- Sodium Chloride Inhalation Solution
- Sodium Chloride Ophthalmic Ointment
- Sodium Chloride Ophthalmic Solution
- Sodium Chloride Tablets for Solution
- SodiumFluoride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1