1533250
USP
Phenylethyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Phenylethanol, β-PEA, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, PEA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 58 °C)
família API
phenylethyl alcohol
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.5317 (lit.)
pb
219-221 °C/750 mmHg (lit.)
pf
−27 °C (lit.)
densidade
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Fluticasone Propionate Nasal Spray
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup