Documentos Principais
1491296
USP
Oxytocin identification
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Oxytocin monoacetate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H66N12O12S2 · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
1067.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1491296 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxytocin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C1)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N)CC(=O)N)CCC(=O)N)[C@H](CC)C)Cc2ccc(cc2)O)N.OC(=O)C
InChI
1S/C43H66N12O12S2.C2H4O2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59;1-2(3)4/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64);1H3,(H,3,4)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-;/m0./s1
chave InChI
DSZOEVVLZMNAEH-BXUJZNQYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Oxytocin identification USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Desmopressin Acetate
  • Oxytocin
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)