1491300
USP
Oxytocin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Posterior pituitary extract, α-Hypophamine, Oxytocic hormone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxytocin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]N[C@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC1=O)[C@@H](C)CC)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H66N12O12S2/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64)/t22-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,35-/m0/s1
chave InChI
XNOPRXBHLZRZKH-DSZYJQQASA-N
Informações sobre genes
human ... OXTR(5021)
Categorias relacionadas
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Oxytocin is a nonapeptide hormone that possesses the ability to induce contractions in the smooth muscles of the uterus and the myoepithelial cells in the mammary gland. This hormone is synthetically produced and has a minimum oxytocic activity of 400 USP Oxytocin Units per milligram.
Aplicação
- Oxytocin Injection
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3