Documentos
W415655
Sigma-Aldrich
Menthyl valerate
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.38
Número FEMA:
4156
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.154
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; minty; sweet
InChI
1S/C27H14F5NO6/c28-20-19(21(29)23(31)24(32)22(20)30)25(36)33-10-1-4-14-13(7-10)26(37)39-27(14)15-5-2-11(34)8-17(15)38-18-9-12(35)3-6-16(18)27/h1-9,26,34-35,37H,(H,33,36)
chave InChI
AJIMMVOZOJXJKD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3