Documentos Principais
1.09874
Millipore
MSRV Selective Supplement
for Salmonella spp., pkg of 10 vials, for the preparation of MSRV medium
Sinônimo(s):
MSRV Selective, Salmonella Selective Supplement, Modified Semi-solid RAPPAPORT-VASSILIADIS Selective Supplement
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H35N2NaO11
Número CAS:
Peso molecular:
634.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
216-023-6
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
MSRV medium acc. ISO 6579 (base) (1.09878)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Novobiocin, 10 mg per vial
embalagem
pkg of 10 vials
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pf
220 °C (decomposition)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Salmonella spp.
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
chave InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
MSRV Selective Supplement contains novobiocin sodium salt in lyophilized form. Novobiocin suppresses the growth and motility of most of the competitor flora during culturing Salmonellae. It also prevents the swarming of Proteus spp.
Aplicação
MSRV Selective Supplement is an additive for the preparation of MSRV medium for isolation of Salmonella spp.
Nota de análise
Growth in MSRV culture medium
Swarming
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
≥ 20 mm
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): ≥ 20 mm
Growth
- Citrobacter freundii ATCC 8090:
none
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): none
Incubation: 16 - 24 hrs.; 42 °C; aerobic
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protocolos
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.