Documentos Principais
79894
Millipore
MKTTn Novobiocin Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Muller-Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Supplement, Novobiocin Selective Supplement
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Salmonella spp.
Aplicação
Supplement recommended for selective enrichment and isolation of Salmonellae.
Nota de análise
(per vial sufficient for 1000 ml medium)
Novobiocin 40.00mg
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)