1483039
USP
Oxazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carbaldehyde, 6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxazepam
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=C\C(=C\c3c(cc(cc3)OC)OC)\C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
chave InChI
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)