1483017
USP
Oxazepam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-Chloro-4,5-dihydro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxazepam
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)C(=O)NC2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,13H,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
ZPRNOXLABKLWNP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)