Y0000543
Oxazepam for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Oxazepam, 7-Chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-1,4(2H)-benzodiazepin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
oxazepam
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-15(20)14(19)17-12/h1-8,15,20H,(H,17,19)
chave InChI
ADIMAYPTOBDMTL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)