Documentos Principais
1424255
USP
Methyl caprylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl octanoate, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Octanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6COOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Beilstein:
1752270
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1424255 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyl caprylate
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
193-194 °C (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Methyl caprylate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
  • Glyceryl Monocaprylate
  • Glyceryl Mono and Dicaprylate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
  • Glyceryl Tricaprylate
  • Saw Palmetto Capsules
  • Powdered Saw Palmetto
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Protocolos
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18