PHR3534
Methyl Octanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methyl octanoate, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Octanoic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1424255
família API
methyl caprylate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
p.e.
193-194 °C (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)