PHR3533
Methyl Hexanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
Methyl hexanoate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester, Methyl caproate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1672905
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
densidade
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)