Documentos Principais
1380557
USP
Memantine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(3,5-Dimethyladamantan-1-yl)formamide, 1-Formylamino-3,5-dimethyladamantane, N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)formamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H21NO
Número CAS:
Peso molecular:
207.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
memantine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C21CC3(CC(C2)(CC(C1)C3)C)C)C=O
InChI
1S/C13H21NO/c1-11-3-10-4-12(2,6-11)8-13(5-10,7-11)14-9-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
chave InChI
NYQWYYMEIBHRSB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Memantine Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Memantine Hydrochloride
  • Memantine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)