PHR2450
Memantine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3,5-Dimethyl-1-adamantanol, 3,5-Dimethyl-1-hydroxyadamantane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1380524
família API
memantine
Formulário
powder
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC21CC3(CC(C2)(CC(C1)C3)C)C
InChI
1S/C12H20O/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9,13H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
LBWCITVBZLTEKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)