1380513
USP
Memantine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyladamantane, 1,3-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
memantine
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)C[C@@](C)(C3)C2
InChI
1S/C12H20/c1-11-4-9-3-10(5-11)7-12(2,6-9)8-11/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12+
chave InChI
CWNOIUTVJRWADX-BKUVIOGVSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Memantine Hydrochloride
- Memantine Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup